missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S)-2-Amino-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride (Cathinone Hydrochloride), Mikromol

Produktkod. 30458174
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458174 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458174 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1360.020025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(2S)-2-Amino-1-phenylpropan-1-one Hydrochloride (Cathinone Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (-)-(S)-Cathinone hydrochloride
CAS 72739-14-1
Analyt- eller komponentnamn (-)-(S)-Cathinone hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H11 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (S)-(-)-Cathinone Hydrochloride, (2S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, (S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanone hydrochloride, (-)-(S)-Cathinone hydrochloride, (-)-Cathinone hydrochloride, Amfetamine Sulfate Impurity C as Hydrochloride, Dexamfetamine Sulfate Impurity C as Hydrochloride, Phenylpropanolamine Hydrochloride Impurity B as (S)-Enantiomer Hydrochloride, Amfetamine Impurity C as Hydrochloride, Dexamfetamine Impurity C as Hydrochloride, Phenylpropanolamine Impurity B as (S)-Enantiomer Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,10H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.C[C@H](N)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn (2S)-2-amino-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 185.65
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 185.0607 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.