Läs mer
(2S)-2-Amino-2,3-dimetyl-butannitril L-(+)-vinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile L-(+)-Tartaric Acid |
| CAS | 100594-33-0 |
| Molekylformel | C10H18N2O6 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile levo-Tartaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2.C4H6O6/c1-5(2)6(3,8)4-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,8H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-;1-,2-/m11/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@](C)(N)C#N.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-2,3-dimetylbutannitril; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.26 |
| Formel vikt | 262.1165 |