Läs mer
(2S)-2-Amino-2,3-dimetyl-butannitril L-(+)-vinsyra, TRC
Produktkod. 30321829
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30321829 25 g
1 options
Produktkod. 30321829 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60501025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile L-(+)-Tartaric Acid
CAS 100594-33-0
Molekylformel C10H18N2O6
Kvantitet 25 g
Synonym (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile levo-Tartaric Acid
InChI formel InChI=1S/C6H12N2.C4H6O6/c1-5(2)6(3,8)4-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,8H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-;1-,2-/m11/s1
LEDER CC(C)[C@](C)(N)C#N.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2,3-dimetylbutannitril; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 262.26
Formel vikt 262.1165