missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2-Amino-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Amino-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 1270153-04-2 |
| Molekylformel | C13H18N2O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4-(4-Morpholinyl)-L-phenylalanine, Melphalan Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O3/c14-12(13(16)17)9-10-1-3-11(4-2-10)15-5-7-18-8-6-15/h1-4,12H,5-9,14H2,(H,16,17)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N2CCOCC2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.29 |
| Formel vikt | 250.1317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?