Läs mer
(2S)-2-amino-4-(metylsulfonyl)butansyra (L-metioninsulfon), Mikromol™
Beskrivning
(2S)-2-Amino-4-(metylsulfonyl)butansyra (L-Metioninsulfon)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Methionine Sulfone |
| CAS | 7314-32-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-Methionine Sulfone |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H11 N O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B |
| LEDER | CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.21 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Visa mer |