Läs mer
(2S)-2-amino-4-[(RS)-metylsulfinyl]butansyra (L-metioninsulfoxid), Mikromol™
Beskrivning
(2S)-2-amino-4-[(RS)-metylsulfinyl]butansyra (L-metioninsulfoxid)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Methionine Sulfoxide |
| CAS | 3226-65-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-Methionine Sulfoxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H11 N O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | L-Methionine S-oxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, (2S)- (9CI), Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, L- (8CI), 3: PN: WO2011158590 PAGE: 34 claimed protein, L-Methionine sulfoxide, Methionine sulfoxide, Methionine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1 |
| LEDER | CS(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-metylsulfinylbutansyra |
| Visa mer |