Läs mer
(2S)-2-aminohexanedioinsyra, TRC
Produktkod. 17931905
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17931905 500 mg
17993175 250 mg
17901475 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17931905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA609970500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1118-90-7
Molekylformel C6 H11 N O4
Synonym (2S)-2-Aminohexanedioinsyra∣, 2-amino-, (S)-∣Hexanedioinsyra, 2-amino-, L- (8CI) ∣(2S)-2-Aminohexanedioinsyra∣(S)-2-Aminoadipinsyra∣(S)-2-Aminohexanedioinsyra∣L-2-Aminoadipinsyra∣L-Aminoadipinsyra∣L--Aminoadipinsyra∣L-α α-Aminoadipinsyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-2-aminoadipinsyra
Kvantitet 500 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Formel vikt 161.0688
Molekylvikt (g/mol) 161.16
InChI-nyckel OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
LEDER N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-aminohexanedioic acid