missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Mikromol
Beskrivning
(2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 1353844-75-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C33 H31 N9 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | L-Valine, N,N-bis[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, N,N-Bis[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (2S)-2-[Bis[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]-3-methylbutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C33H31N9O2/c1-21(2)30(33(43)44)42(19-22-11-15-24(16-12-22)26-7-3-5-9-28(26)31-34-38-39-35-31)20-23-13-17-25(18-14-23)27-8-4-6-10-29(27)32-36-40-41-37-32/h3-18,21,30H,19-20H2,1-2H3,(H,43,44)(H,34,35,38,39)(H,36,37,40,41)/t30-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)[C@H](N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn[nH]6)C(=O)O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?