missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S)-2-Ethyl Ester-isocyanato-propanoic Acid, TRC

Produktkod. 30180250
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180250 100 mg
30180309 500 mg
30180326 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180250 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE548955100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 33280-95-4
Molekylformel C6H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 143.14
Synonym (S)-Ethyl Ester-2-isocyanato-propanoic Acid
IUPAC-namn ethyl (2S)-2-isocyanatopropanoate
LEDER CCOC(=O)[C@H](C)N=C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S)-2-Ethyl Ester-isocyanato-propanoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Formel vikt 143.0582
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.