Läs mer
(2S)-2-hexyloxirane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-hexyloxirane |
| CAS | 50418-68-3 |
| Molekylformel | C8H16O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-8-7-9-8/h8H,2-7H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCC[C@H]1CO1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-hexyloxirane |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.21 |
| Formel vikt | 128.1201 |