missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2-Hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 442159-35-5 |
| Molekylformel | C12H14O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O4/c1-9(13)12(2,15)11(14)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,15H,8H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C([C@@](O)(C)C(OCC1=CC=CC=C1)=O)C |
| IUPAC-namn | benzyl (S)-2-hydroxy-2-methyl-3-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vikt | 222.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?