Läs mer
(2S)-2-hydroxy-2-fenylacetiksyra (L-mandelsyra), Mikromol™
Produktkod. 17991456
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17991456 25 mg
1 options
Produktkod. 17991456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1304.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2S)-2-hydroxy-2-fenylacetiksyra (L-mandelsyra)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Mandelic Acid
CAS 17199-29-0
Analyt- eller komponentnamn L-(+)-Mandelic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (αS)-, Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (S)-, Mandelic acid, L-(+)- (8CI), (αS)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (+)-(S)-Mandelic acid, (+)-Mandelic acid, (+)-α-Hydroxyphenylacetic acid, (2S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-(+)-Hydroxyphenylacetic acid, (S)-(+)-Mandelic acid, (S)-2-Hydroxy-2-(phenyl)ethanoic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-Mandelic acid, (S)-α-Hydroxybenzeneacetic acid, (S)-α-Hydroxyphenylacetic acid, L-(+)-Mandelic acid, L-Mandelic acid, Atomoxetine Hydrochloride Imp E (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity E, Atomoxetine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m0/s1
LEDER O[C@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxy-2-fenyleddiksyra
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol