Läs mer
(2S)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Hydroxyglutaric Acid Disodium Salt |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m0../s1 |
| Formel vikt | 192.0011 |