missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30003696
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003696 5 mg
30007829 50 mg
30008168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30003696 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9425965MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1391067-96-1
Molekylformel C13H23NaO5
Molekylvikt (g/mol) 282.31
Synonym (2S)-2-Hydroxypentanedioic Acid Octyl Ester Sodium Salt, (S)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, (S)-α-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, L-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt, Octyl L-2-Hydroxyglutarate Sodium Salt, Octyl-L-2-HG Sodium;
IUPAC-namn sodium;(4S)-4-hydroxy-5-octoxy-5-oxopentanoate
LEDER CCCCCCCCOC(=O)[C@H](CCC(=O)[O-])O.[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S)-2-Hydroxyglutaric Acid Octyl Ester Sodium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H24O5.Na/c1-2-3-4-5-6-7-10-18-13(17)11(14)8-9-12(15)16;/h11,14H,2-10H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t11-;/m0./s1
Formel vikt 282.1443
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.