missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2-Mercaptopropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Mercaptopropanoic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)/t2-/m0/s1 |
| Formel vikt | 106.0089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?