Läs mer
(2S)-2-Methoxy-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Methoxy-1-propanol |
| CAS | 116422-39-0 |
| Molekylformel | C4 H10 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S)-2-Methoxy-1-propanol, (S)-(+)-2-Methoxypropanol, (S)-2-Methoxy-1-propanol, (S)-2-Methoxypropanol, 2-(S)-Methoxypropan-1-ol, (2S)-2-Methoxypropan-1-ol, (2S)-2-Methoxypropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(3-5)6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| LEDER | CO[C@@H](C)CO |
| IUPAC-namn | (2S)-2-methoxypropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 90.121 |
| Formel vikt | 90.068 |