Läs mer
(2S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine |
| CAS | 118971-03-2 |
| Molekylformel | C18H21NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2S)-Methoxydiphenylmethylpyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| LEDER | COC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)[C@H]3NCCC3 |
| IUPAC-namn | (S)-2-(methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.37 |
| Formel vikt | 267.16 |