Läs mer
(2S)-2-Methyl-butanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Produktkod. 30465559
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30465559 500 mg
1 options
Produktkod. 30465559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM295065500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-2-Methyl-butanoic Acid Ethyl Ester
CAS 10307-61-6
Molekylformel C7 H14 O2
Kvantitet 500 mg
Synonym (S)-2-Methyl-butanoic Acid Ethyl Ester, ( (+)-Ethyl 2-Methylbutanoate, (+)-Ethyl 2-Methylbutyrate, (S)-(+)-Ethyl 2-Methylbutanoate, (S)-2-Methylbutanoic Acid Ethyl Ester, (S)-Ethyl 2-Methylbutanoate, Ethyl S-(+)-2-Methylbutyrate
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)[C@@H](C)CC
IUPAC-namn ethyl (2S)-2-methylbutanoate
Molekylvikt (g/mol) 130.185
Formel vikt 130.099