missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-2-Methylbutanoic Acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Methylbutanoic Acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-13-17(24)12-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-6-5-7-21(25)27-18/h5,7-9,12,14-15,17-20,22,24H,4,6,10-11,13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,19-,20-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 388.225 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?