missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S)-2-Methylbutanoic Acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester, TRC

Produktkod. 30479084
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479084 25 mg
30473375 100 mg
30467671 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30387525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1114834-63-7
Molekylformel C23H32O5
Molekylvikt (g/mol) 388.5
Synonym (2S)-2-Methylbutanoic acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester, Anhydropravastatin Lactone
IUPAC-namn [(1S,3S,7S,8S,8aR)-3-hydroxy-7-methyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate
LEDER CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@H](O)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (2S)-2-Methylbutanoic Acid (1S,3S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R)-3,6-Dihydro-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3-hydroxy-7-methyl-1-naphthalenyl Ester
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C23H32O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-13-17(24)12-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-6-5-7-21(25)27-18/h5,7-9,12,14-15,17-20,22,24H,4,6,10-11,13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,19-,20-,22-/m0/s1
Formel vikt 388.225
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.