missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2S)- 2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrochloride, TRC

Code produit 30418329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 g
Conditionnement:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
30418329 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30418329 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2352652.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Kemiskt namn eller material (2S)- 2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1508261-86-6
Molekylformel C6 H11 N O2 . H Cl
Kvantitet 2.5 g
Synonym L-Proline','2-methyl-','hydrochloride (1:1) (ACI), 2-Methyl-L-proline hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2.ClH/c1-6(5(8)9)3-2-4-7-6;/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t6-;/m0./s1
LEDER C[C@]1(CCCN1)C(=O)O.Cl
IUPAC-namn (2S)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 165.61798
Formel vikt 165.0557
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.