Läs mer
(2S)-2-Pentanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Pentanamine Hydrochloride |
| CAS | 216237-52-4 |
| Molekylformel | C5H13N • HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Pentanamine','hydrochloride (1:1)','(2S)- (ACI), 2-Pentanamine','hydrochloride','(2S)- (9CI), (S)-Pentan-2-amine hydrochloride, (2S)-2-Pentanamine hydrochloride, (S)-2-Aminopentane hydrochloride, (S)-1-Methylbutylamine hydrochloride, (S)-2-Pentylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13N.ClH/c1-3-4-5(2)6;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| LEDER | CCC[C@@H](N)C.Cl |
| IUPAC-namn | (2S)-pentan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 87.163646 |
| Formel vikt | 123.0815 |