Läs mer
(2S,2'S)-1,1'-[[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)imino]bis(1-oxo-2,1-ethanediyl)]bis-2-pyrrolidinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-1-[2-[[2-((2S)-2-Cyanopyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl](3-hydroxy-1-adamantyl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33N5O3/c25-12-19-3-1-5-28(19)21(30)14-27(15-22(31)29-6-2-4-20(29)13-26)23-8-17-7-18(9-23)11-24(32,10-17)16-23/h17-20,32H,1-11,14-16H2/t17?,18?,19-,20-,23?,24?/m0/s1 |
| Formel vikt | 439.2583 |
| Procent renhet | >95% |