Läs mer
(2S,2'S)-2,2'-([1,1'-Bifenyl]-4,4'-diyldi-1H-imidazol-5,2-diyl)bis-1-pyrrolidinkarboxylsyra 1,1'-Bis(1,1-dimetyletyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,2'S)-2,2'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldi-1H-imidazole-5,2-diyl)bis-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1'-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| CAS | 1007882-23-6 |
| Molekylformel | C36 H44 N6 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H44N6O4/c1-35(2,3)45-33(43)41-19-7-9-29(41)31-37-21-27(39-31)25-15-11-23(12-16-25)24-13-17-26(18-14-24)28-22-38-32(40-28)30-10-8-20-42(30)34(44)46-36(4,5)6/h11-18,21-22,29-30H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,37,39)(H,38,40)/t29-,30-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1c2ncc([nH]2)c3ccc(cc3)c4ccc(cc4)c5cnc([nH]5)[C@@H]6CCCN6C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-2-[5-[4-[4-[2-[(2S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonyl]pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl]fenyl]fenyl]-1H-imidazol-2-yl]pyrrolidin-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 624.772 |
| Formel vikt | 624.342 |