Läs mer
(2S,2'S)-2,2'-([1,1'-Bifenyl]-4,4'-diyldi-1H-imidazol-5,2-diyl)bis-1-pyrrolidinkarboxylsyra 1,1'-Bis(1,1-dimetyletyl) Ester, TRC
Produktkod. 30344922
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30344922 50 mg
1 options
Produktkod. 30344922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB39815550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,2'S)-2,2'-([1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldi-1H-imidazole-5,2-diyl)bis-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1'-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester
CAS 1007882-23-6
Molekylformel C36 H44 N6 O4
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C36H44N6O4/c1-35(2,3)45-33(43)41-19-7-9-29(41)31-37-21-27(39-31)25-15-11-23(12-16-25)24-13-17-26(18-14-24)28-22-38-32(40-28)30-10-8-20-42(30)34(44)46-36(4,5)6/h11-18,21-22,29-30H,7-10,19-20H2,1-6H3,(H,37,39)(H,38,40)/t29-,30-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1c2ncc([nH]2)c3ccc(cc3)c4ccc(cc4)c5cnc([nH]5)[C@@H]6CCCN6C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-[5-[4-[4-[2-[(2S)-1-[(2-metylpropan-2-yl)oxykarbonyl]pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl]fenyl]fenyl]-1H-imidazol-2-yl]pyrrolidin-1-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 624.772
Formel vikt 624.342