missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[2S-(2a,3b,4b)]-3-[2-(1,1-Dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-4-(1-methylethenyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid Bis(1,1-Dimethylethyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [2S-(2alpha,3beta,4beta)]-3-[2-(1,1-Dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-4-(1-methylethenyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid Bis(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| CAS | 191601-07-7 |
| Molekylformel | C23H39NO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S)-3-[2-(1,1-Dimethylethoxy)-2-oxoethyl]-4-(1-methylethenyl)-1,2-pyrrolidinedicarboxylic Acid 1,2-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H39NO6/c1-14(2)16-13-24(20(27)30-23(9,10)11)18(19(26)29-22(6,7)8)15(16)12-17(25)28-21(3,4)5/h15-16,18H,1,12-13H2,2-11H3/t15-,16+,18-/m0/s1 |
| LEDER | C=C(C)[C@@H]1[C@H](CC(OC(C)(C)C)=O)[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)N(C(OC(C)(C)C)=O)C1 |
| IUPAC-namn | di-tert-butyl (2S,3S,4S)-3-(2-(tert-butoxy)-2-oxoethyl)-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidine-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.56 |
| Formel vikt | 425.28 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?