Läs mer
(2S)-[3,4-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl]-1,2-propanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-(3,4-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)-1,2-propanediol |
| CAS | 1235828-10-0 |
| Molekylformel | C23H42O5Si2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H42O5Si2/c1-17(25)26-19(16-24)14-18-12-13-20(27-29(8,9)22(2,3)4)21(15-18)28-30(10,11)23(5,6)7/h12-13,15,19,24H,14,16H2,1-11H3/t19-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H](CO)Cc1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1 |
| IUPAC-namn | [(2S)-1-[3,4-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]phenyl]-3-hydroxypropan-2-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.75 |
| Formel vikt | 454.2571 |