missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| CAS | 76497-39-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H10 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2S)-3-(Acetylthio)-2-methylpropanoic Acid, Captopril Imp. K (Pharmeuropa), Captopril Impurity G as (S)-enantiomer |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CSC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-3-acetylsulfanyl-2-methylpropanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?