Läs mer
(2S)-3-Azido-2-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-3-Azido-2-hydroxy-2-methyl-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 549504-45-2 |
| Molekylformel | C5 H9 N3 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N3O3/c1-5(10,3-7-8-6)4(9)11-2/h10H,3H2,1-2H3/t5-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@](C)(O)CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-3-azido-2-hydroxy-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.14 |
| Formel vikt | 159.0644 |