Läs mer
(2S)-3-Bromo-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-3-Bromo-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide |
| CAS | 113181-02-5 |
| Molekylformel | C12H10BrF3N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-3-Bromo-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10BrF3N2O2/c1-11(20,6-13)10(19)18-8-3-2-7(5-17)9(4-8)12(14,15)16/h2-4,20H,6H2,1H3,(H,18,19) |
| LEDER | BrC[C@](O)(C)C(NC1=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C1)=O |
| IUPAC-namn | (S)-3-bromo-N-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.12 |
| Formel vikt | 349.99 |