Läs mer
(2S)-3-Methyl-2-[[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid (Despentanoylvalsartan), Mikromol™
Beskrivning
(2S)-3-Methyl-2-[[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid (Despentanoylvalsartan)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine |
| CAS | 676129-92-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H21 N5 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | L-Valine, N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, L-Valine, N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine, (S)-3-Methyl-2-[[2-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methylamino]butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N5O2/c1-12(2)17(19(25)26)20-11-13-7-9-14(10-8-13)15-5-3-4-6-16(15)18-21-23-24-22-18/h3-10,12,17,20H,11H2,1-2H3,(H,25,26)(H,21,22,23,24)/t17-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-3-methyl-2-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methylamino]butanoic acid |
| Visa mer |