Läs mer
(2S)-3-Phenyl-1,2-propanediamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-3-Phenyl-1,2-propanediamine |
| CAS | 85612-60-8 |
| Molekylformel | C9 H14 N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2/c10-7-9(11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,10-11H2/t9-/m0/s1 |
| LEDER | NC[C@@H](N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2S)-3-phenylpropane-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vikt | 150.1157 |