missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic Acid, Mikromol™
Descripción
(2S)-3-Phenyl-2-[[(pyrazin-2-yl)carbonyl]amino]propanoic Acid
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine |
| CAS | 114457-94-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Pyrazinylcarbonylphenylalanine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H13 N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-(2-Pyrazinylcarbonyl)-L-phenylalanine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O3/c18-13(12-9-15-6-7-16-12)17-11(14(19)20)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9,11H,8H2,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2 |
| IUPAC-namn | (2S)-3-phenyl-2-(pyrazine-2-carbonylamino)propanoic acid |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?