Läs mer
(2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-ol, TRC
Produktkod. 30346269
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30346269 50 mg
1 options
Produktkod. 30346269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69152050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-ol
CAS 105859-45-8
Molekylformel C10 H24 O2 Si
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H24O2Si/c1-9(7-11)8-12-13(5,6)10(2,3)4/h9,11H,7-8H2,1-6H3/t9-/m0/s1
LEDER C[C@@H](CO)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-namn (2S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 204.38
Formel vikt 204.1546