missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-yl Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}-2-methylpropan-1-yl |
| CAS | 222539-29-9 |
| Molekylformel | C17 H30 O4 S Si |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H30O4SSi/c1-14-8-10-16(11-9-14)22(18,19)20-12-15(2)13-21-23(6,7)17(3,4)5/h8-11,15H,12-13H2,1-7H3/t15-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | [(2S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-2-methylpropyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.57 |
| Formel vikt | 358.1634 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?