missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid (~90%, contains cis), TRC

Produktkod. 30428006
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428006 50 mg
30411301 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428006 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23599550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 145438-94-4
Molekylformel C9H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 169.22
Synonym rel-(2S, 3aR,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, (2alpha,3aalpha,7abeta)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid
IUPAC-namn (2S,3aR,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)[C@@H]1C[C@H]2CCCC[C@@H]2N1

Especificaciones

Kemiskt namn eller material (2S,3aR,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8+/m1/s1
Formel vikt 169.1103
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.