Läs mer
(2S,3aS,6aS)-oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylsyra fenylmetylesterhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30462239
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462239 4 x 25 mg
30051332 25 mg
17931686 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462239 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0448.1100254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(2S,3aS,6aS)-oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylsyra fenylmetylesterhydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
CAS 87269-87-2
Analyt- eller komponentnamn (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H19 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (2S,3aS,6aS)-Octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H/t12-,13-,14-;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2C[C@@H]3CCC[C@@H]3N2
IUPAC-namn bensyl (2S,3aS,6aS)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 281.78
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 281,1183 g/mol