Läs mer
(2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate) |
| CAS | 111836-22-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Perindopril De-2-((S)-ethyl 2-(Ethylamino)pentanoate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11H17NO3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (2S,3aS,7aS)-1-Acetyloctahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, [2S-(2α,3aβ,7aβ)]-1-Acetyloctahydro-1H-Indole-2-carboxylic Acid, Perindopril Impurity L, 1H-Indole-2-carboxylic acid, 1-acetyloctahydro-, [2S-(2α,3aβ,7aβ)]- (9CI), Perindopril tert-Butylamine Imp. L (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO3/c1-7(13)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10(12)11(14)15/h8-10H,2-6H2,1H3,(H,14,15)/t8-,9-,10-/m0/s1 |
| LEDER | [H][C@]12[C@](N(C(C)=O)[C@H](C(O)=O)C2)([H])CCCC1 |
| IUPAC-namn | (2S,3aS,7aS)-1-acetyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid |
| Visa mer |