Läs mer
(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3aS,7aS)-octahydro-1Hindole-2-carboxylic acid |
| CAS | 80875-98-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2S,3aS,7aS)-octahydro-1Hindole-2-carboxylic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H15 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Perindopril tert-Butylamine Imp. A (EP), Perindopril USP Related Compound A, Perindopril USP RC A, 1H-Indole-2-carboxylic acid, octahydro-, [2S-(2alpha,3beta,7beta)]-, (2S,3AS,7aS)-2-carboxyoctahydroindole, (2S,3AS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,7aS)-perhydroindole-2-carboxylic acid, Perindopril tert-Butylamine Imp. A (EP), Perindopril Related Compound A, Perindopril tert-Butylamine Impurity A, Perindopril Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h6-8,10H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7-,8-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1 |
| IUPAC-namn | (2S,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Visa mer |