Läs mer
(2S,3aS,7aS)-oktahydroindol-2-karboxylsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327529
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327529 5 g 5g
11317529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27894.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80875-98-5 | C9H15NO2 | 169.224 g/mol
En mellanprodukt i syntesen av Perindopril. Det helt diastereoselektivaα -alkylering av oxazolidinon ger en mycket bekväm och kortfattad väg till enantioprenα -tetrasubstituerade derivat av denna Oic-stereoisomer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En mellanprodukt i syntesen av Perindopril. Det helt diastereoselektivaα -alkylering av oxazolidinon ger en mycket bekväm och kortfattad väg till enantioprenα -tetrasubstituerade derivat av denna Oic-stereoisomer.
Löslighet Löslig i metanol
och vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80875-98-5
Molekylformel C9H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 169.224
MDL-nummer MFCD07782125
InChI-nyckel CQYBNXGHMBNGCG-FXQIFTODSA-N
Synonym 2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-octahydroindole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-2-carboxyoctahydroindole, h-oic-oh, l-octahydroindole-2-carboxylic acid, unii-9id44u804i, 2-carboxyoctahydroindole, 2s,3as,7as, 1h-indole-2-carboxylic acid, octahydro-, 2s,3as,7as, 2s,3as,7as-2-carboxyperhydroindole, 2s,3as,7as-perhydroindole-2-carboxylic acid
PubChem CID 7408452
IUPAC-namn (2S,3aS,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-oktahydro-1H-indol-2-karboxylsyra
LEDER C1CCC2C(C1)CC(N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3aS,7aS)-Octahydroindole-2-carboxylic acid
Smältpunkt 266°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in methanol and water.
Optisk rotation −50 (c=1 in Methanol)
Formel vikt 169.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.