missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,3R)-2-Amino-3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3-hydroxypropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3R)-2-Amino-3-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-3-hydroxypropanoic Acid |
| CAS | 88375-62-6 |
| Molekylformel | C10H11NO5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | L-Threo-beta-(3,4-Methylenedioxyphenyl)serine, (alphaS,betaR)-alpha-Amino-beta-hydroxy-1,3-benzodioxole-5-propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO5/c11-8(10(13)14)9(12)5-1-2-6-7(3-5)16-4-15-6/h1-3,8-9,12H,4,11H2,(H,13,14)/t8-,9+/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H]([C@H](O)c1ccc2OCOc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-2-amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.2 |
| Formel vikt | 225.0637 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?