missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,3R)-3-Acetoxy-2-aminobutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3R)-3-Acetoxy-2-aminobutanoic Acid |
| CAS | 17012-42-9 |
| Molekylformel | C6 H11 N O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (2S,3R)-3-Acetoxy-2-aminobutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(11-4(2)8)5(7)6(9)10/h3,5H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,5+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](OC(=O)C)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3R)-3-acetyloxy-2-aminobutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.156 |
| Formel vikt | 161.069 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?