Läs mer
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, 97%
Produktkod. 15470116
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470116 250 mg 250mg
15460116 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15470116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52775.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62023-65-8 | C15H21NO5 | 295.34 g/mol
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxi-4-fenylsmörsyra, används som en ny skyddad aminosyra för framställning av bestatin och analoger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxi-4-fenylsmörsyra, används som en ny skyddad aminosyra för framställning av bestatin och analoger.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62023-65-8
Molekylformel C15H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 295.34
MDL-nummer MFCD00057841
InChI-nyckel BHTRKISIDQZUQX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2s,3r-3-boc-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, 2s,3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoic acid, n-boc-2s,3r-2-hydroxy-3-amino-4-phenylbutanoic acid, boc-2s,3r-ahpa, boc-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid, n-boc-2s,3r-2-hydroxy-3-amino-4-phenylbutanoic a, 2s,3r-2-hydroxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutanoic acid, 2s,3r-3-boc-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid tlc
PubChem CID 10756280
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material (2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
Beilstein 5909790
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
IUPAC-namn (2S,3R)-2-hydroxi-3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-4-fenylbutansyra
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 295.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.