Läs mer
(2S,3R)-3-hydroxynorleucin, TRC
Produktkod. 30400459
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30400459 10 mg
1 options
Produktkod. 30400459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94976010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2S,3R)-3-Hydroxynorleucine
CAS 10148-69-3
Molekylformel C6H13NO3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5+/m1/s1
LEDER N[C@H](C(O)=O)[C@H](O)CCC
IUPAC-namn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxyhexansyra
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Formel vikt 147.0895