Läs mer
(2S,3R)-3-Methylglutamic Acid Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3R)-3-Methylglutamic Acid Hydrochloride Salt |
| CAS | 910548-20-8 |
| Molekylformel | C6H12ClNO4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-3(2-4(8)9)5(7)6(10)11;/h3,5H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11);1H/t3-,5+;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@H](CC(=O)O)[C@H](N)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.62 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 197.0455 |
| Frakt skick | Room Temperature |