missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-hepten-1,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3R,4E)-2-Amino-4-hepten-1,3-diol |
| CAS | 1821714-97-9 |
| Molekylformel | C7H15NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-7(10)6(8)5-9/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8H2,1H3/b4-3+/t6-,7+/m0/s1 |
| LEDER | CC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO |
| IUPAC-namn | (E,2S,3R)-2-aminohept-4-ene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vikt | 145.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?