missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(2S,3R,4E)-2-Azido-3-(tert-butyldimethylsilyl)-erythro-sphingosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3R,4E)-2-Azido-3-(tert-butyldimethylsilyl)-erythro-sphin |
| CAS | 114299-64-8 |
| Molekylformel | C24 H49 N3 O2 Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H49N3O2Si/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(22(21-28)26-27-25)29-30(5,6)24(2,3)4/h19-20,22-23,28H,7-18,21H2,1-6H3/b20-19+/t22-,23+/m0/s1 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](CO)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | (E,2S,3R)-2-azido-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyoctadec-4-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 439.75 |
| Formel vikt | 439.3594 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?