Läs mer
(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate |
| CAS | 7772-79-4 |
| Molekylformel | C16H23NO10 |
| MDL-nummer | MFCD00006595 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(N[C@H]1[C@H](OC(C)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.35 |
| Procent renhet | 98% |