Läs mer
(2S,3R)-Beta-Hydroxyleucine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3R)-beta-Hydroxyleucine Hydrochloride |
| CAS | 1598376-94-3 |
| Molekylformel | C6H14ClNO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | threo-3-Hydroxy-L-leucine Hydrochloride, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid Hydrochloride, L-threo-beta-Hydroxyleucine Hydrochloride, (3R)-3-Hydroxy-L-leucine Hydrochloride, NSC 524546 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c1-3(2)5(8)4(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t4-,5+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.63 |