Läs mer
(2S,3R)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)-O-(tert-butyl)dimethylsilyl-3,4-dehydro-pyroglutaminol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S,3R)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)-O-(tert-butyl)dimethylsilyl-3,4-dehydro-pyroglutaminol |
| CAS | 81658-27-7 |
| Molekylformel | C16H29NO4Si |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S)-2-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-2,5-dihydro-5-oxo-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H29NO4Si/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-10-13(17)18)11-20-22(7,8)16(4,5)6/h9-10,12H,11H2,1-8H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C=CC1=O |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S)-2-[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxymethyl]-5-oxo-2H-pyrrole-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.49 |
| Formel vikt | 327.1866 |